Tisk…
Biuret 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00812.22 L00812.36 L00812.14
L00812.22EA 5770 CZK
L00812.22 L00812.36 L00812.14
Biuret 97%
Biuret
Purity: 97% CAS No.: 108-19-0 Molecular Formula: C2H5N3O2 Formula Weight: 103.08 Odour: Odourless Melting Point: ca 189° dec. Beilstein Reference: 1703510 Merck Reference: 14,1309 MDL No.: MFCD00007946
Vzorec: C₂H₅N₃O₂
Hustota: 1,46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007946
CAS číslo: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 14,1309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=58b4eefca29a4ffb12285d8909475d80ef5ff811&prid=web&clid=SAPDAM