Tisk…
Aceton ≥99.5%, Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
179973-1L 179973-25L 179973-4X4L 179973-6X1L 179973-4L
179973-1LEA 1010 CZK
179973-1L 179973-25L 179973-4X4L 179973-6X1L 179973-4L
Aceton ≥99.5%, Laboratory Reagent
Aceton
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635680
RTECS Number: AL3150000
UNSPSC Code: 12191602
Vzorec: CH₃COCH₃
Bod varu: 55…57 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.361
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Explosion Limit 13.2 %