Tisk…
7-Tridecanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tridecan-7-one, Enanthone, Dihexyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
D104205-25G D104205-5G
SIALD104205-25GEA 10120 CZK
SIALD104205-25G SIALD104205-5G
7-Tridecanone, Sigma-Aldrich®
7-Tridecanone
Vzorec: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…33 °C
Hustota: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009543
CAS číslo: 462-18-0
EINECS: 207-324-3