Tisk…
4-Heptanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254606-SAMPLE W254606-1KG W254606-4KG W254606-8KG
SIALW254606-SAMPLEEA 1750 CZK
SIALW254606-SAMPLE SIALW254606-1KG SIALW254606-4KG SIALW254606-8KG
4-Heptanon, Sigma-Aldrich®
4-Heptanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114.19
Bod varu: 144
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.8116
Bod vzplanutí: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009403
CAS číslo: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03379