Tisk…
3-Pentanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Diethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W510106-1KG W510106-4KG W510106-8KG W510106-SAMPLE
SIALW510106-1KGEA 1800 CZK
SIALW510106-1KG SIALW510106-4KG SIALW510106-8KG SIALW510106-SAMPLE
3-Pentanon, Sigma-Aldrich®
3-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 101 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009320
CAS číslo: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148