Tisk…
3-Hexanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W329002-1KG W329002-25G W329002-SAMPLE
SIALW329002-1KGEA 22720 CZK
SIALW329002-1KG SIALW329002-25G SIALW329002-SAMPLE
3-Hexanone, Sigma-Aldrich®
3-Hexanone
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 123 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009402
CAS číslo: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,II