Tisk…
3-Heptanon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
H6511-1L H6511-250ML
SIALH6511-1LEA 11930 CZK
SIALH6511-1L SIALH6511-250ML
3-Heptanon, Sigma-Aldrich®
3-Heptanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 147 °C (1013 hPa)
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009483
CAS číslo: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III