Tisk…
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W309311-100G-K W309311-1KG-K
SIALW309311-100G-KEA 5610 CZK
SIALW309311-100G-K SIALW309311-1KG-K
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Vzorec: C₁₁H₂₂O
Bod varu: 231 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼12 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009583
CAS číslo: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178