Tisk…
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl nonyl ketone, Nonyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W309303-1KG-K W309303-250G-K W309303-4KG-K W309303-8KG-K
SIALW309303-1KG-KEA 5680 CZK
SIALW309303-1KG-K SIALW309303-250G-K SIALW309303-4KG-K SIALW309303-8KG-K
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Vzorec: C₁₁H₂₂O
MW: 170.3
Bod varu: 231
Bod tání: ∼12 °C
Hustota: 0.83
Bod vzplanutí: 96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009583
CAS číslo: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06178