2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
U1303-250ML
U1303-5ML
SIALU1303-250MLEA
2390
CZK
SIALU1303-250ML
SIALU1303-5ML
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Vzorec:
C₁₁H₂₂O Bod varu: 231 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼12 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009583 CAS číslo: 112-12-9 EINECS: 203-937-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 12,06178 |