Tisk…
2-Tridecanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W338818-100G-K W338818-1KG-K W338818-4KG-K
SIALW338818-100G-KEA 2100 CZK
SIALW338818-100G-K SIALW338818-1KG-K SIALW338818-4KG-K
2-Tridecanone, Sigma-Aldrich®
2-Tridecanone
Vzorec: C₁₃H₂₆O
MW: 198,35 g/mol
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008968
CAS číslo: 593-08-8
EINECS: 209-784-0