Tisk…

2-Pentanon, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Methyl Propyl Ketone

M-Clarity™ quality level = MQ300

W284203-100G W284203-1KG W284203-20KG W284203-4KG W284203-SAMPLE
SIALW284203-100GEA 1950 CZK
SIALW284203-100G SIALW284203-1KG SIALW284203-20KG SIALW284203-4KG SIALW284203-SAMPLE
2-Pentanon, Sigma-Aldrich®
2-Pentanone
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009400
CAS číslo: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR