2-Octanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280208-1KG-K
W280208-2.5KG-
W280208-20KG-K
W280208-4KG-K
SIALW280208-1KG-KEA
2150
CZK
SIALW280208-1KG-K
SIALW280208-2.5KG-
SIALW280208-20KG-K
SIALW280208-4KG-K
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
2-Octanone
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 173 °C (1013 hPa) Bod tání: –16 °C Hustota: 0,8171 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009540 CAS číslo: 111-13-7 EINECS: 203-837-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,04731 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...