2-Octanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Octan-2-one
O4709-2KG
O4709-25G
O4709-500G
SIALO4709-2KGEA
3490
CZK
SIALO4709-2KG
SIALO4709-25G
SIALO4709-500G
2-Octanone, Sigma-Aldrich®
2-Octanone
Vzorec:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Bod varu: 173 °C (1013 hPa) Bod tání: –16 °C Hustota: 0,8171 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009540 CAS číslo: 111-13-7 EINECS: 203-837-1 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,04731 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...