Tisk…
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W278513-100G-K W278513-1KG-K
SIALW278513-100G-KEA 4850 CZK
SIALW278513-100G-K SIALW278513-1KG-K
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
2-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009553
CAS číslo: 821-55-6
EINECS: 212-480-0