Tisk…
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl heptyl ketone, Heptyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
108731-100G 108731-5G
SIAL108731-100GEA 1740 CZK
SIAL108731-100G SIAL108731-5G
2-Nonanone, Sigma-Aldrich®
2-Nonanone
Vzorec: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Bod varu: 192 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009553
CAS číslo: 821-55-6
EINECS: 212-480-0