Tisk…
2-Heptanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254401-1KG-K W254401-20KG-K W254401-8KG-K
SIALW254401-1KG-KEA 2460 CZK
SIALW254401-1KG-K SIALW254401-20KG-K SIALW254401-8KG-K
2-Heptanone, Sigma-Aldrich®
2-Heptanone
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009513
CAS číslo: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683