Tisk…
Sebaconitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
419250250 419251000
ACRO419250250EA 2420 CZK
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Bod varu: 332 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00019900
CAS číslo: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %