Succinonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05037.22
L05037.36
L05037.22EA
1460
CZK
L05037.22
L05037.36
Succinonitrile ≥98%
Succinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 110-61-2
Molecular Formula: C4H4N2
Formula Weight: 80.09
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1098380
Merck Reference: 14,8872
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001949
Vzorec:
C₄H₄N₂ Bod varu: 265…267 °C Bod tání: 52…56 °C Hustota: 1,023 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 132 °C (269 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001949 CAS číslo: 110-61-2 EINECS: 203-783-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8872 |