Tisk…
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
109924-1KG 109924-250G
SIAL109924-1KGEA 7790 CZK
SIAL109924-1KG SIAL109924-250G
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002826
CAS číslo: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828