Tisk…
3-Hydroxypropiononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18084.0100 8.18084.0500
8.18084.0100EA 1010 CZK
8.18084.0100 8.18084.0500
3-Hydroxypropiononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002826
CAS číslo: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -46 °C
Molar Mass 71.08 g/mol
Boiling Point 228 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 128 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4241 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 4.5 (H2O, 20 °C) (undiluted)