Tisk…
3-Hydroxypropiononitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
149390010 149390500 149392500
ACRO149390010EA 9050 CZK
ACRO149390010 ACRO149390500 ACRO149392500
3-Hydroxypropiononitrile 99%
3-Hydroxypropiononitrile
Vzorec: C₃H₅NO
Bod varu: 228 °C (1013 hPa)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002826
CAS číslo: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4246 to 1.4266 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)