Tisk…
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 2400 CZK
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitrile
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001958
CAS číslo: 110-67-8
EINECS: 203-790-7