3-Methoxypropiononitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
L07055.AE
L07055.AP
L07055.AEEA
961
CZK
L07055.AE
L07055.AP
3-Methoxypropiononitrile ≥99%
3-Methoxypropiononitrile
Purity: 99%
CAS No.: 110-67-8
Molecular Formula: CH3O(CH2)2CN
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Weak
pH: 6.8
Melting Point: -63°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1739284
MDL No.: MFCD00001958
Vzorec:
C₄H₇NO MW: 85,11 g/mol Bod varu: 164…165 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0,938 Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001958 CAS číslo: 110-67-8 EINECS: 203-790-7 |