Tisk…
3-Methoxypropiononitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 931 CZK
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitrile 98%
3-Methoxypropiononitrile
Vzorec: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Bod varu: 164…165 °C (760 mmHg)
Bod tání: –62,9 °C
Hustota: 0,938 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001958
CAS číslo: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %