Tisk…
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
81900-1L 81900-250ML
SIAL81900-1LEA 1880 CZK
SIAL81900-1L SIAL81900-250ML
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Vzorec: C₃H₅N
Bod varu: 97,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001948
CAS číslo: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012