Propiononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07068.0100
8.07068.0500
8.07068.0100EA
974
CZK
8.07068.0100
8.07068.0500
Propiononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Vzorec:
C₃H₅N Bod varu: 97,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –93 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001948 CAS číslo: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 UN: 2404 ADR: 3 (6.1),II Merck Index: 12,08012 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 99.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -92 °C |
Molar Mass | 55.08 g/mol |
Boiling Point | 97 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 50 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.366 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.1 - 14 %(V) |
Density | 0.782 g/cm3 (20 °C) |
pH | 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 515 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |