Tisk…
Propiononitrile 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 1810 CZK
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitrile 99%, extra pure
Propiononitrile
Vzorec: C₃H₅N
Bod varu: 97 °C (760 mmHg)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001948
CAS číslo: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %