Tisk…
n-Butyronitril, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Butannitril
M-Clarity™ quality level = MQ200
538264-100ML 538264-1L
SIAL538264-100MLEA 1460 CZK
SIAL538264-100ML SIAL538264-1L
n-Butyronitril, Sigma-Aldrich®
n-Butyronitril
Vzorec: C₄H₇N
MW: 69,11 g/mol
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001968
CAS číslo: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597