n-Butyronitril ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Butannitril
L02999.AK
L02999.AU
L02999.AKEA
1300
CZK
L02999.AK
L02999.AU
n-Butyronitril ≥99%
n-Butyronitril
Purity: 99%
CAS No.: 109-74-0
Molecular Formula: C4H7N
Formula Weight: 69.11
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3840
Melting Point: -112°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1361452
Merck Reference: 14,1597
UN No.: 2411
MDL No.: MFCD00001968
Vzorec:
C₄H₇N MW: 69,11 g/mol Bod varu: 115…117 °C Bod tání: –112 °C Hustota: 0,792 Bod vzplanutí: 18 °C (64 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001968 CAS číslo: 109-74-0 EINECS: 203-700-6 UN: 2411 ADR: 3,II Merck Index: 14,1597 |