n-Butyronitril 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Butannitril
108140025
108141000
108145000
ACRO108140025EA
8460
CZK
ACRO108140025
ACRO108141000
ACRO108145000
n-Butyronitril 99%
n-Butyronitril
Vzorec:
C₄H₇N MW: 69.11 Bod varu: 115…117 °C (760 mmHg) Bod tání: –112 °C Hustota: 0.79 Bod vzplanutí: 16 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001968 CAS číslo: 109-74-0 EINECS: 203-700-6 UN: 2411 ADR: 3 II Merck Index: 13,01597 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤5 APHA |
UV | at 250 nm A: ≤0.005 |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...