Tisk…
6-Chloro-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C45008-25G C45008-5G
SIALC45008-25GEA 1740 CZK
SIALC45008-25G SIALC45008-5G
6-Chloro-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₁₃ClO
Bod varu: 110 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002984
CAS číslo: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2