Tisk…
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
184489-100G 184489-500G
SIAL184489-100GEA 876 CZK
SIAL184489-100G SIAL184489-500G
1,3-Dichloro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-2-propanol
Vzorec: ClH₂CCHOHCH₂Cl
MW: 128,99 g/mol
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000951
CAS číslo: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100