Tisk…
Chloroacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
215163-100G 215163-25G
SIAL215163-100GEA 6600 CZK
SIAL215163-100G SIAL215163-25G
Chloroacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Chloroacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…58 °C
Hustota: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000929
CAS číslo: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130