Tisk…
Chloroacetic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 1880 CZK
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloroacetic anhydride 97%
Chloroacetic anhydride
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…59 °C
Hustota: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000929
CAS číslo: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %