Tisk…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241628-100G 241628-500G
SIAL241628-100GEA 2130 CZK
SIAL241628-100G SIAL241628-500G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Vzorec: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
MW: 187,07 g/mol
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31,5 °C
Hustota: 1,1024 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000976
CAS číslo: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III