Tisk…
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal
M-Clarity™ quality level = MQ100
D54206-25G D54206-100G
SIALD54206-25GEA 3460 CZK
SIALD54206-25G SIALD54206-100G
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
Vzorec: Cl₂HCCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 187.07
Bod varu: 152…154 °C (1013 hPa)
Hustota: 1.4839 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000849
CAS číslo: 619-33-0
EINECS: 210-591-9
UN: 1993
ADR: 3 III