Tisk…
Dichloromethyl methyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113470100 113471000
ACRO113470100EA 1100 CZK
ACRO113470100 ACRO113471000
Dichloromethyl methyl ether 97%
Dichloromethyl methyl ether
Vzorec: C₂H₄Cl₂O
Bod varu: 85 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Bod vzplanutí: 22 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000828
CAS číslo: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %