Tisk…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 4410 CZK
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₉ClO₂
MW: 124.57
Bod varu: 79
Hustota: 1.175 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002870
CAS číslo: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9