Tisk…
2-Chloroethyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11604.03 L11604.06
L11604.03EA 1010 CZK
L11604.03 L11604.06
2-Chloroethyl isothiocyanate ≥97%
2-Chloroethyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6099-88-3 Molecular Formula: ClCH2CH2NCS Formula Weight: 121.59 Flash Point: 96°(205°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 79-80°/13mm Beilstein Reference: 605585 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041125
Vzorec: C₃H₄ClNS
Bod varu: 79…80 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,265
Bod vzplanutí: 96 °C (205 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041125
CAS číslo: 6099-88-3
UN: 2922
ADR: 8,III