Tisk…
2-Chloroethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
538337-25G 538337-5G
SIAL538337-25GEA 2660 CZK
SIAL538337-25G SIAL538337-5G
2-Chloroethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl isocyanate
Vzorec: C₃H₄ClNO
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002043
CAS číslo: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II