Tisk…
2-Chloroethyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 960 CZK
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chloroethyl isocyanate 98%
2-Chloroethyl isocyanate
Vzorec: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,237 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002043
CAS číslo: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %