Tisk…

3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane

M-Clarity™ quality level = MQ100

234478-100G 234478-25G
SIAL234478-100GEA 7760 CZK
SIAL234478-100G SIAL234478-25G
3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-iodopropane
Vzorec: C₃H₆ClI
MW: 204,44 g/mol
Bod varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001096
CAS číslo: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR