Tisk…
1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilizovaný, liquid
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with copper
L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 1310 CZK
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chloro-2-iodoethane 96% stabilizovaný, liquid
1-Chloro-2-iodoethane
Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453
Vzorec: C₂H₄ClI
Bod varu: 61…62 °C (30 mmHg)
Hustota: 2,088
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041453
CAS číslo: 624-70-4