Tisk…

Kyselina trichloroctová (ledová), Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

T4885-1KG T4885-500G T4885-2KG
SIALT4885-1KGEA 4990 CZK
SIALT4885-1KG SIALT4885-500G SIALT4885-2KG
Kyselina trichloroctová (ledová), Sigma-Aldrich®
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=1bea41ad50581ecec5e4568389942c56b92e3f0f&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR