Kyselina dichloroctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
D54702-100ML
D54702-2.5L
D54702-500ML
SIALD54702-100MLEA
896
CZK
SIALD54702-100ML
SIALD54702-2.5L
SIALD54702-500ML
Kyselina dichloroctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina dichloroctová
Vzorec:
C₂H₂Cl₂O₂ Bod varu: 194 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼–4 °C Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004223 CAS číslo: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 UN: 1764 ADR: 8,II Merck Index: 13,03075 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...