Kyselina dichloroctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DCA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03541.0005
8.03541.0250
8.03541.1000
8.03541.0005EA
1070
CZK
8.03541.0005
8.03541.0250
8.03541.1000
Kyselina dichloroctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina dichloroctová
Vzorec:
C₂H₂Cl₂O₂ Bod varu: 194 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼–4 °C Hustota: 1,563 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004223 CAS číslo: 79-43-6 EINECS: 201-207-0 UN: 1764 ADR: 8,II Merck Index: 13,03075 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -4 °C |
Molar Mass | 128.94 g/mol |
Boiling Point | 192 °C decomposes |
Vapor Pressure | 0.19 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1.4642 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.57 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.2 (129 g/l, H2O, 20 °C) |