Tisk…
Kyselina dichloroctová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DCA
113060010 113062500 113060025
ACRO113060010EA 7250 CZK
ACRO113060010 ACRO113062500 ACRO113060025
Kyselina dichloroctová 99+%
Kyselina dichloroctová
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₂
Bod varu: 194 °C (760 mmHg)
Bod tání: 9…11 °C
Hustota: 1,56 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004223
CAS číslo: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %