Tisk…
Kyselina chloroctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Monochloroacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C19627-1KG C19627-25G
SIALC19627-1KGEA 1830 CZK
SIALC19627-1KG SIALC19627-25G
Kyselina chloroctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina chloroctová
Vzorec: ClCH₂COOH
MW: 94.5
Bod varu: 188
Bod tání: 56…57 °C
Hustota: 1.4043 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 126
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002683
CAS číslo: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM