Tisk…
Kyselina chloroctová 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Monochloroacetic acid
220321000 220320010
ACRO220321000EA 1040 CZK
ACRO220321000 ACRO220320010
Kyselina chloroctová 99+%
Kyselina chloroctová
Vzorec: ClCH₂COOH
MW: 94.5
Bod varu: 189 °C (760 mmHg)
Bod tání: 61…63 °C
Hustota: 1.58 g/cm³
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002683
CAS číslo: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥99.0 %